2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302926-10G PC302926-5G PC302926-1G
APOSPC302926-10GEA 0 DKK
APOSPC302926-10G APOSPC302926-5G APOSPC302926-1G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₁₀H₅ClF₆O₂
Molekylvægt: 306.589 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00729119
CAS-nummer: 886503-47-5