2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC302906-10G PC302906-5G
APOSPC302906-10GEA 3050 DKK
APOSPC302906-10G APOSPC302906-5G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₅Cl₂F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660274
CAS-nummer: 886501-93-5