2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302905-10G PC302905-5G
APOSPC302905-10GEA 3050 DKK
APOSPC302905-10G APOSPC302905-5G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₈H₂Cl₃F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660271
CAS-nummer: 886501-87-7