6-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302900-10G PC302900-5G PC302900-1G
APOSPC302900-10GEA 2040 DKK
APOSPC302900-10G APOSPC302900-5G APOSPC302900-1G
6-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
6-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
Formel: C₉H₈F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13181644
CAS-nummer: 167684-02-8