5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302891-1G PC302891-5G PC302891-10G
APOSPC302891-1GEA 1200 DKK
APOSPC302891-1G APOSPC302891-5G APOSPC302891-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅F₄NO
Molekylvægt: 219.136 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519338
CAS-nummer: 1092460-90-6
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III