4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302879-1G PC302879-5G PC302879-10G
APOSPC302879-1GEA 1700 DKK
APOSPC302879-1G APOSPC302879-5G APOSPC302879-10G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅F₄NO
Molekylvægt: 219.136 g/mol
Kogepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07772785
CAS-nummer: 1020718-23-3
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III