4-Chloro-3,5-difluorobenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302864-10G PC302864-5G
APOSPC302864-10GEA 3730 DKK
APOSPC302864-10G APOSPC302864-5G
4-Chloro-3,5-difluorobenzamide
4-Chloro-3,5-difluorobenzamide
Formel: C₇H₄ClF₂NO
Molekylvægt: 191.563 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23795323
CAS-nummer: 1431329-78-0