3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC302843-1G
PC302843-5G
PC302843-10G
APOSPC302843-1GEA
1220
DKK
APOSPC302843-1G
APOSPC302843-5G
APOSPC302843-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel:
C₉H₅F₄NO Molekylvægt: 219.136 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06660344 CAS-nummer: 886761-71-3 |