3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302830-10G PC302830-1G PC302830-5G
APOSPC302830-10GEA 7410 DKK
APOSPC302830-10G APOSPC302830-1G APOSPC302830-5G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃ClF₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23795337
CAS-nummer: 1431329-63-3