3,6-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302824-10G PC302824-5G PC302824-1G
APOSPC302824-10GEA 5290 DKK
APOSPC302824-10G APOSPC302824-5G APOSPC302824-1G
3,6-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
3,6-Dichloro-2-fluoroaniline
Formel: C₆H₄Cl₂FN
Smeltepunkt: 54…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832331
CAS-nummer: 1017778-56-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III