3-Fluoro-2-methylbenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302777-10G
PC302777-5G
PC302777-1G
PC302777-25G
APOSPC302777-10GEA
1430
DKK
APOSPC302777-10G
APOSPC302777-5G
APOSPC302777-1G
APOSPC302777-25G
3-Fluoro-2-methylbenzamide 98%
3-Fluoro-2-methylbenzamide
Formel:
C₈H₈FNO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06660276 CAS-nummer: 886502-05-2 |