3'-Chloro-5'-fluoropropiophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302774-10G
PC302774-5G
PC302774-1G
APOSPC302774-10GEA
4130
DKK
APOSPC302774-10G
APOSPC302774-5G
APOSPC302774-1G
3'-Chloro-5'-fluoropropiophenone 98%
3'-Chloro-5'-fluoropropiophenone
Formel:
C₉H₈ClFO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04115836 CAS-nummer: 886496-66-8 |