3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302773-10G PC302773-5G
APOSPC302773-10GEA 2640 DKK
APOSPC302773-10G APOSPC302773-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₈ClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115867
CAS-nummer: 886497-33-2