3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302770-10G PC302770-5G
APOSPC302770-10GEA 2640 DKK
APOSPC302770-10G APOSPC302770-5G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzamide
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzamide
Formel: C₉H₉ClFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832338
CAS-nummer: 1017778-79-8