2-Fluoro-5-methylbenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302766-5G PC302766-1G
APOSPC302766-5GEA 1440 DKK
APOSPC302766-5G APOSPC302766-1G
2-Fluoro-5-methylbenzamide 98%
2-Fluoro-5-methylbenzamide
Formel: C₈H₈FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973775
CAS-nummer: 886500-04-5