4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302749-10G PC302749-5G PC302749-1G PC302749-25G PC302749-100G
APOSPC302749-10GEA 2120 DKK
APOSPC302749-10G APOSPC302749-5G APOSPC302749-1G APOSPC302749-25G APOSPC302749-100G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₉H₈F₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258683
CAS-nummer: 1017779-19-9