4,5-Difluoro-2-methoxybenzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302734-5G PC302734-1G
APOSPC302734-5GEA 1020 DKK
APOSPC302734-5G APOSPC302734-1G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzamide 97%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzamide
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Molekylvægt: 187.143 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660345
CAS-nummer: 425702-23-4