3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302717-10G PC302717-5G
APOSPC302717-10GEA 2460 DKK
APOSPC302717-10G APOSPC302717-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Formel: C₈H₅Cl₂FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115865
CAS-nummer: 886497-26-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,III