3-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302705-1G PC302705-5G PC302705-10G
APOSPC302705-1GEA 1120 DKK
APOSPC302705-1G APOSPC302705-5G APOSPC302705-10G
3-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₂
Molekylvægt: 232.199 g/mol
Smeltepunkt: 90…93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832282
CAS-nummer: 1017777-98-8