3-Bromo-4-fluorophenylsulphur pentafluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene
PC302686-1G PC302686-5G
APOSPC302686-1GEA 2880 DKK
APOSPC302686-1G APOSPC302686-5G
3-Bromo-4-fluorophenylsulphur pentafluoride 97%
3-Bromo-4-fluorophenylsulphur pentafluoride
Formel: C₆H₃BrF₆S
Molekylvægt: 301.047 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27986829
CAS-nummer: 1706434-97-0