2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302678-10G PC302678-5G PC302678-1G
APOSPC302678-10GEA 2120 DKK
APOSPC302678-10G APOSPC302678-5G APOSPC302678-1G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 98%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₉H₈F₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258711
CAS-nummer: 1017779-70-2