2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302676-1G PC302676-5G
APOSPC302676-1GEA 1530 DKK
APOSPC302676-1G APOSPC302676-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₈H₇ClF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06213040
CAS-nummer: 771582-27-5
UN nummer: 2735
ADR: 8,III