2',6'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(2,6-Difluoro-3-methoxyphenyl)ethanone
PC302666-10G PC302666-5G PC302666-1G
APOSPC302666-10GEA 3400 DKK
APOSPC302666-10G APOSPC302666-5G APOSPC302666-1G
2',6'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
2',6'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₈F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20487626
CAS-nummer: 1206593-23-8