2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302663-5G PC302663-1G
APOSPC302663-5GEA 1700 DKK
APOSPC302663-5G APOSPC302663-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₈F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115934
CAS-nummer: 178974-98-6