2,4-Difluoro-3-methoxybenzoyl chloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302662-25G PC302662-5G PC302662-1G
APOSPC302662-25GEA 10110 DKK
APOSPC302662-25G APOSPC302662-5G APOSPC302662-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoyl chloride 98%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Formel: C₈H₅ClF₂O₂
Molekylvægt: 206.574 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115933
CAS-nummer: 221221-11-0