2,3-Difluoro-6-methoxybenzoyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302659-5G PC302659-1G
APOSPC302659-5GEA 1360 DKK
APOSPC302659-5G APOSPC302659-1G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoyl chloride 97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoyl chloride
Formel: C₈H₅ClF₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116020
CAS-nummer: 886501-67-3