2,3-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302658-5G PC302658-1G PC302658-25G
APOSPC302658-5GEA 1340 DKK
APOSPC302658-5G APOSPC302658-1G APOSPC302658-25G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₈F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115984
CAS-nummer: 886500-71-6