5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302620-1G PC302620-5G PC302620-10G
APOSPC302620-1GEA 872 DKK
APOSPC302620-1G APOSPC302620-5G APOSPC302620-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₉F₄NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116013
CAS-nummer: 1260002-41-2