5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302618-1G PC302618-5G
APOSPC302618-1GEA 872 DKK
APOSPC302618-1G APOSPC302618-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel: C₈H₅F₄NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519335
CAS-nummer: 1092460-85-9