4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302594-1G PC302594-5G
APOSPC302594-1GEA 1360 DKK
APOSPC302594-1G APOSPC302594-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel: C₈H₅F₄NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07772784
CAS-nummer: 1206593-25-0