4-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302589-1G PC302589-5G
APOSPC302589-1GEA 1020 DKK
APOSPC302589-1G APOSPC302589-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₉F₂NO
Smeltepunkt: 35…37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258692
CAS-nummer: 1017779-41-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III