4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylglycine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302581-1G PC302581-5G
APOSPC302581-1GEA 1730 DKK
APOSPC302581-1G APOSPC302581-5G
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylglycine
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylglycine
Formel: C₈H₇ClFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116049
CAS-nummer: 1039338-62-9