4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302580-1G PC302580-5G
APOSPC302580-1GEA 1090 DKK
APOSPC302580-1G APOSPC302580-5G
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylalanine
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₉ClFNO₂
Smeltepunkt: 243…245 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660180
CAS-nummer: 439587-16-3