4-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302575-5G PC302575-1G PC302575-25G
APOSPC302575-5GEA 719 DKK
APOSPC302575-5G APOSPC302575-1G APOSPC302575-25G
4-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid 97%
4-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11554154
CAS-nummer: 1160573-19-2