3-Ethoxy-2,6-difluorobenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302546-10G PC302546-5G PC302546-1G
APOSPC302546-10GEA 1690 DKK
APOSPC302546-10G APOSPC302546-5G APOSPC302546-1G
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzamide 98%
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzamide
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519367
CAS-nummer: 1092461-26-1