3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylglycine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302543-1G PC302543-5G
APOSPC302543-1GEA 1200 DKK
APOSPC302543-1G APOSPC302543-5G
3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylglycine
3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylglycine
Formel: C₈H₇ClFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116050
CAS-nummer: 1038843-45-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III