3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302534-1G PC302534-5G
APOSPC302534-1GEA 1110 DKK
APOSPC302534-1G APOSPC302534-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₉ClF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115857
CAS-nummer: 1259961-84-6