3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302532-5G PC302532-1G
APOSPC302532-5GEA 1220 DKK
APOSPC302532-5G APOSPC302532-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₅ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115853
CAS-nummer: 886497-03-6