3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302524-1G PC302524-5G PC302524-10G
APOSPC302524-1GEA 1110 DKK
APOSPC302524-1G APOSPC302524-5G APOSPC302524-10G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₉ClF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519330
CAS-nummer: 1259966-92-1