3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302523-1G PC302523-5G
APOSPC302523-1GEA 872 DKK
APOSPC302523-1G APOSPC302523-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832393
CAS-nummer: 78240-45-6
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III