3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302522-1G PC302522-5G
APOSPC302522-1GEA 1200 DKK
APOSPC302522-1G APOSPC302522-5G
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Formel: C₈H₇ClFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116016
CAS-nummer: 1042665-36-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III