3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302521-1G PC302521-5G PC302521-10G
APOSPC302521-1GEA 872 DKK
APOSPC302521-1G APOSPC302521-5G APOSPC302521-10G
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₉ClFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116015
CAS-nummer: 1259993-84-4