3-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC302507-1G PC302507-5G PC302507-10G PC302507-25G
APOSPC302507-1GEA 933 DKK
APOSPC302507-1G APOSPC302507-5G APOSPC302507-10G APOSPC302507-25G
3-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formel: C₁₀H₈ClF₃O₂
Molekylvægt: 252.618 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025401
CAS-nummer: 916420-78-5