3-[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302505-1G PC302505-5G
APOSPC302505-1GEA 1220 DKK
APOSPC302505-1G APOSPC302505-5G
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formel: C₁₀H₈ClF₃O₂
Molekylvægt: 252.618 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519329
CAS-nummer: 1036395-80-8