3,6-Dichloro-2-fluorophenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302497-1G PC302497-5G PC302497-10G
APOSPC302497-1GEA 1020 DKK
APOSPC302497-1G APOSPC302497-5G APOSPC302497-10G
3,6-Dichloro-2-fluorophenylacetonitrile 98%
3,6-Dichloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formel: C₈H₄Cl₂FN
Smeltepunkt: 74…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025390
CAS-nummer: 916420-70-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III