3-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302490-1G PC302490-5G PC302490-10G PC302490-25G
APOSPC302490-1GEA 731 DKK
APOSPC302490-1G APOSPC302490-5G APOSPC302490-10G APOSPC302490-25G
3-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid 98%
3-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid
Formel: C₁₀H₁₁FO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06823847
CAS-nummer: 900021-53-6