3-(3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302478-1G PC302478-5G PC302478-10G
APOSPC302478-1GEA 872 DKK
APOSPC302478-1G APOSPC302478-5G APOSPC302478-10G
3-(3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid
Formel: C₁₀H₁₀F₂O₃
Molekylvægt: 216.181 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09999481
CAS-nummer: 1092460-64-4