3-(2-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302477-1G PC302477-5G
APOSPC302477-1GEA 1200 DKK
APOSPC302477-1G APOSPC302477-5G
3-(2-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid 98%
3-(2-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid
Formel: C₁₀H₁₁FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025395
CAS-nummer: 881189-60-2