2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302465-10G PC302465-5G PC302465-1G
APOSPC302465-10GEA 3000 DKK
APOSPC302465-10G APOSPC302465-5G APOSPC302465-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115977
CAS-nummer: 886500-49-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,III