2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302463-10G PC302463-5G
APOSPC302463-10GEA 2970 DKK
APOSPC302463-10G APOSPC302463-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzamide
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel: C₉H₈F₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660245
CAS-nummer: 886500-76-1